Learn More
Corning™ Système d’angiogenèse BioCoat™ pour l’invasion de cellules endothéliales
GREENER_CHOICE
Analysez l’invasion de cellules endothéliales grâce à une détection par fluorescence de manière simplifiée et reproductible
Marque:  Corning™ 354142
Code produit. 11543540
  • 2663.09€ / 5 pièces
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Description
Les plaques d’insert HTS sont des grilles d’inserts de culture cellulaire reliées par un support compatible avec une intégration robotique. Cette conception à unité unique rend ces plaques d’insert idéales pour les études de transfert de médicaments à haut débit automatisées, les études de toxicité cellulaire (cellules Caco-2) ou les études de migration et d’invasion cellulaire.
Système de dosage Corning BioCoat HTS Caco-2, la membrane en PET contient un milieu sans sérum spécialement formulé, des suppléments de culture, du butyrate de sodium et le système d’insert à 24 puits au collagène fibrillaire Corning BioCoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,3 cm2
3 μm
Invasion de cellules endothéliales
1/boîte
Matrice Matrigel™
PET
Membrane
5/boîte
5/carton
24