Learn More
Merck Plaques d’inserts de culture cellulaire Millicell™
Conçu pour soutenir la croissance cellulaire et la différenciation de lignées cellulaires endothéliales et épithéliales
815.00€ - 3920.00€
Spécification
Matériau | PCF |
---|---|
Porosité | 0,4 μm |
À utiliser avec (application) | Fixation cellulaire, culture cellulaire, différenciation cellulaire, transport de substances actives |
Stérilité | Stérile |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11700393
|
Merck
PSHT004S5 |
Plateau d’alimentation à puits unique et couvercle |
3920.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770373
|
Merck
PSHT004R1 |
Plateau d’alimentation à puits unique, plateau récepteur à 96 puits et couvercle |
815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790383
|
Merck
PSHT004R5 |
Plateau récepteur à 96 puits et couvercle |
3780.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour faciliter le pipetage et l’accès isolatéral
- Peut être utilisé manuellement ou avec des systèmes automatisés d’ensemencement, d’alimentation et de lavage de cellules
- Optimisé pour la croissance et le maintien d’une haute intégrité des monocouches cellulaires
- Les plaques à membrane ont des pieds pour surélever la plaque au-dessus de la surface de travail lorsqu’elle est séparée du plateau d’alimentation et ainsi réduire le risque de contamination des monocouches
- Les puits récepteurs en forme de goutte éliminent les bulles d’air lors de l’assemblage des plaques
- La membrane isopore est un filtre à grille en PCTE recommandé pour toutes les analyses dans lesquelles l’échantillon est visualisé sur la surface de la membrane
Le type et le nombre de composants varient selon le modèle :
PSHT004R1 comprend
- Une plaque de culture cellulaire à 96 puits
- Un bac d’alimentation
- Un plateau récepteur à 96 puits
- Un couvercle
- Cinq plaques de culture à 96 puits
- Cinq plateaux d’alimentation à puits unique
- Cinq couvercles
- Cinq plaques de culture cellulaire à 96 puits
- Dix plateaux récepteurs à 96 puits
- Cinq couvercles
- Adhérence cellulaire
- Culture cellulaire
- Différenciation cellulaire
- Transport de médicament
- Perméabilité
- Tests cellulaires
- Culture de cellules Caco-2
Spécification
PCF | |
Fixation cellulaire, culture cellulaire, différenciation cellulaire, transport de substances actives | |
96 |
0,4 μm | |
Stérile |