Learn More
Merck Inserts de plaque de culture Millicell™
Conçus pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique. Les inserts pour plaque de culture Millicell™ comprennent des membranes en PTFE Biopore™ avec des pores de 0,4 μm. Inserts de 30 ou 12 mm prêts à l’emploi pour plaques à 6 et 24 puits.
682.00€ - 958.00€
Spécification
Matériau | Bioporetrade; PTFE |
---|---|
Porosité | 0,4 μm |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10094680
|
Merck
PICM0RG50 |
30 mm | Plaque à 6 puits | 5 mm | 4,2 cm2 |
809.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10412511
|
Merck
PICM03050 |
30mm | Plaque à 6 puits | 13mm | 4,2 cm2 |
958.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10126240
|
Merck
PICM01250 |
12 mm | Plaque à 24 puits | 10,5mm | 0,6cmsup2/sup |
682.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Conçus pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique. Les inserts pour plaque de culture Millicell™ comprennent des membranes en PTFE Biopore™ avec des pores de 0,4 μm. Inserts de 30 ou 12 mm prêts à l’emploi pour plaques à 6 et 24 puits.
Membranes microporeuses et transparentes- Permettent l’accès à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral
- Favorisent l’adhérence, la croissance et la différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
- Membranes hydrophiles Biopore™ en PTFE pour les études de croissance neurale et de développement embryonnaire
- Elles sont inertes et permettent une visualisation répétée de cellules vivantes à travers la membrane
- Conviennent aux études de transport et de perméabilité, aux co-cultures pour les études d’interaction cellule-cellule, aux tests de toxicité in vitro, aux études de métastases de cellules tumorales et aux cultures organotypiques
- Conviennent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparées pour les techniques de MEB et de MET
- Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre : 0,6cm2
- Surface de croissance effective pour les inserts de 30 mm de diamètre : 4,2cm2
- Compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
Spécification
Bioporetrade; PTFE | |
0,4 μm | |
Stérile |