Learn More
Corning™ Système d’angiogenèse BioCoat™ pour la formation de tubes de cellules endothéliales
Évaluez et quantifiez l’invasion de cellules endothéliales en utilisant la fluorescence en temps réel et la préparation non destructive d’échantillons
Marque: Corning™ 354150
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Includes: Plaque d’insert 24 multipuits Falcon™ et plaque réceptrice 24 puits traitée pour culture non tissulaire avec couvercle
Description
- Système de dosage à reproductibilité élevée
- Idéal pour la sélection des agents anti-angiogéniques
- Acquisition rapide d’images et quantification des données
Spécification
3 mu;m | |
5 | |
5/carton | |
Noir, transparent |
Microplaque | |
5/boîte | |
BioCoat | |
96 |