Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 12 puits
La culture cellulaire sur supports perméables se traduit par une meilleure différenciation morphologique et / ou physiologique de nombreux types de cellules
328.35€ - 412.13€
Spécification
Surface de culture | 0,9cmsup2/sup |
---|---|
Matériau | PET |
À utiliser avec (équipement) | Plaque à 12 puits |
Diamètre (métrique) du filtre | 10,5mm |
Nbre par carton | 48/carton |
Code produit | Marque | Porosité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10025050
![]() ![]() |
Falcon™
353180 |
0,4 μm | Membranes transparentes |
398.19€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10061051
![]() ![]() |
Falcon™
353182 |
8 mu;m | Membranes translucides |
334.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10277330
![]() ![]() |
Falcon™
353181 |
3 μm | Membranes transparentes |
412.13€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10122371
![]() ![]() |
Falcon™
353292 |
3 μm | Membranes translucides |
398.19€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10090821
![]() ![]() |
Falcon™
353494 |
0,4 μm | Membranes translucides |
398.19€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10799621
![]() ![]() |
Falcon™
353103 |
1 mu;m | Membranes transparentes |
328.35€
48 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Offrent un accès indépendant aux domaines basolatéraux et apicaux des cellules polaires. Les membranes en polyéthylène téréphtalate (PET) poreux présentent des pores cylindriques individuels et sont traitées pour culture tissulaire des deux côtés à des fins de croissance cellulaire. Le boîtier en PET n’est pas traité pour culture tissulaire afin de limiter la croissance cellulaire sur les parois latérales de l’insert.
- Les membranes translucides pour les tailles de pore de 0,4 et 3,0 μm présentent une forte densité de pores (HD) et sont recommandées pour les études de transport
- Les membranes transparentes sont recommandées pour la visualisation des cellules vivantes par microscopie optique
- Les rebords sur le contour de l’insert en facilitent la manipulation
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Pour de meilleurs résultats, utilisez-les avec des plaques d’accompagnement Falcon traitées pour culture tissulaire
Études de transport, immunocytochimie, microscopie électronique, migration, invasion et coculture.
Informations sur la commande
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
Spécification
0,9cmsup2/sup | |
Plaque à 12 puits | |
48/carton | |
Traitée pour culture tissulaire | |
12 |
PET | |
10,5mm | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Stérile |