Learn More
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 6 puits
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La culture cellulaire sur supports perméables se traduit par une meilleure différenciation morphologique et / ou physiologique de nombreux types de cellules
351.20€ - 480.40€
Spécification
Surface de culture 4,2 cm2
Matériau PET
À utiliser avec (équipement) Plaque à 6 puits
Diamètre (métrique) du filtre 23,1mm
Nb par paquet 6/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Porosité Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Type Prix Quantité et disponibilité  
10380291
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Falcon™
353090
0,4 μm Membrane transparente
460.41€
48 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10356981
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Falcon™
353493
0,4 μm Membrane translucide
460.41€
48 pièces
Expédition estimée: 16-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10768882
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Falcon™
353093
8 mu;m Membrane translucide
480.40€
48 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10758882
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Falcon™
353091
3 μm Membrane transparente
476.52€
48 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10025090
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Falcon™
353092
3 μm Membrane translucide
359.77€
48 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10289270
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Falcon™
353102
1 mu;m Membrane transparente
351.20€
48 pièces
En stock
Description
Offrent un accès indépendant aux domaines basolatéraux et apicaux des cellules polaires. Les membranes en polyéthylène téréphtalate (PET) poreux présentent des pores cylindriques individuels et sont traitées pour culture tissulaire des deux côtés à des fins de croissance cellulaire. Le boîtier en PET n’est pas traité pour culture tissulaire afin de limiter la croissance cellulaire sur les parois latérales de l’insert.
  • Les membranes translucides pour les tailles de pore de 0,4 et 3,0 μm présentent une forte densité de pores (HD) et sont recommandées pour les études de transport
  • Les membranes transparentes sont recommandées pour la visualisation des cellules vivantes par microscopie optique
  • Les rebords sur le contour de l’insert en facilitent la manipulation
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Pour de meilleurs résultats, utilisez-les avec des plaques d’accompagnement Falcon traitées pour culture tissulaire
Études de transport, immunocytochimie, microscopie électronique, migration, invasion et coculture.
Informations sur la commande
Conditionnement individuel dans un emballage de type médical à code couleur et à ouverture facile
Spécification
Spécification
4,2 cm2
Plaque à 6 puits
6/boîte
Traitée pour culture tissulaire
Stérile
PET
23,1mm
48/carton
Traitée pour culture tissulaire
6
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Falcon™ Inserts de culture cellulaire : à utiliser avec plaques 6 puits