Learn More
Corning™ Lame de culture multipuits en verre BioCoat™ Poly-D-Lysine
Solution idéale pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
442.00€ - 478.00€
Spécification
Type | Lame de culture |
---|---|
À utiliser avec (application) | Adhérence, culture et différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales |
Nb par paquet | 3/boîte |
Nbre par carton | 12/carton |
Revêtement de surface | Poly-D-lysine |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10254421
|
Corning™
354632 |
8 |
442.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10052551
|
Corning™
354577 |
4 |
478.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La poly-D-lysine (PDL) et la poly-L-lysine (PLL) sont des composés synthétiques qui améliorent l’adhérence des cellules et l’absorption des protéines en modifiant les charges de surface sur le substrat de culture. En plus de promouvoir l’adhérence des cellules, les traitements de surface à la poly-lysine encouragent l’excroissance des neurites et améliorent la survie de nombreuses cellules primaires du système nerveux central dans la culture. La PDL et la PLL étant des molécules synthétiques, elles ne stimulent pas l’activité biologique dans les cellules cultivées sur ces molécules et n’introduisent donc pas les impuretés transportées par les polymères naturels.
Applications :
- Adhérence et distribution d’une variété de types de cellules
- Différenciation cellulaire et excroissance des neurites
- Fixation de lignées cellulaires transfectées exigeantes
- Meilleure survie des neurones primaires en culture
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
Source
- PDL, synthétique (poids moléculaire de 75-150 kD)
- PLL, synthétique (poids moléculaire de 30-70 kD)
Contrôle de la qualité
- Testée pour sa capacité à promouvoir la forte adhérence des cellules RCG
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
Stockage
- 4°C à 30°C dans des conditions sèches.
Spécification
Lame de culture | |
3/boîte | |
Poly-D-lysine |
Adhérence, culture et différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales | |
12/carton |