Learn More
Corning™ Chambre d’invasion BioCoat™ Matrigel™ : avec matrice GFR Matrigel
GREENER_CHOICE
Permet une quantification rapide et reproductible de l’invasion cellulaire in vitro
Marque:  Corning™ 354483
Code produit. 11573570
  • 650.72€ / 24 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Description
Les inserts de culture cellulaire Corning BioCoat sont préenduits de protéines de matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence cellulaire, la croissance, l’invasion, la migration et/ou la différenciation.
Les revêtements comprennent la matrice Corning Matrigel™, la fibronectine, le collagène et la laminine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12
PET
Plaque
2
24/carton
0,3 cm2
8 μm
Études où une interférence minimale des facteurs de croissance est souhaitable
12/boîte
Matrice Matrigel™
Nom du produit
Corning™ Chambre d’invasion BioCoat™ Matrigel™ : avec matrice GFR Matrigel > 6,4 mm ; Matrigel GFR