Learn More
Corning™ Inserts de culture Snapwell™
Tous les produits Corning Produits
Beschreibung
L’insert Snapwell est un insert de culture Transwell modifié qui contient une membrane traitée pour culture tissulaire de diamètre 12 mm supportée par un anneau amovible. Les inserts sont principalement utilisés pour le transport et les études électrophysiologiques. Une fois que les cellules sont cultivées jusqu’à confluence, cette membrane sur un anneau de support peut être placée dans des chambres de diffusion verticale ou horizontale ou d’Ussing.
Bestellinformation
Les inserts de culture stériles sont conditionnés dans des plaques à groupe à 6 puits.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Inserts x 6 et plaque 6 puits |
| Surface de culture | 1,12cmsup2/sup |
| Matériau | PC |
| Densité des pores | 1 x 108 pores/cm2 |
| Porosité | 0,4 μm |
| Type | Insert de culture |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Nb par paquet | 6/boîte |
| Nbre par carton | 24/boîte |
| Stérilité | Stérile |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.