Learn More
Corning™ Plaque HTS Multiwell pour angiogenèse BioCoat™ Fibronectin
Format standard pour améliorer la qualité et la reproductibilité des dosages de migration de cellules endothéliales in vitro
Marque: Corning™ 354144
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Includes: Une plaque d’insert Falcon Multiwell™ 24 et 96 puits contenant une membrane microporeuse en PET bloquant la fluorescence recouverte de façon uniforme avec de la fibronectine humaine, une plaque réceptrice non traitée et un couvercle
Description
Les plaques d’insert HTS sont des grilles d’inserts de culture cellulaire reliées par un support compatible avec une intégration robotique. Cette conception à unité unique rend ces plaques d’insert idéales pour les études de transfert de substances actives à haut débit , les études de toxicité cellulaire (cellules Caco-2) ou les études de migration et d’invasion cellulaire.
Système de dosage Corning BioCoat HTS Caco-2, la membrane en PET contient un milieu sans sérum spécialement formulé, des suppléments de culture, du butyrate de sodium et système d’insert à 24 puits à revêtement en collagène fibrillaire Corning BioCoat
Spécification
0,3 cmsup2/sup | |
3 mu;m | |
Screening à haut débit | |
5/boîte | |
Fibronectine |
PET | |
Plaque à inserts Multiwell | |
5 | |
5/carton | |
24 |