Learn More
Corning™ Chambre d’invasion BioCoat™ Matrigel™ avec matrice Corning™ Matrigel
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Quantification rapide et reproductible de l’invasion cellulaire in vitro. Les chambres d’invasion Corning™ BioCoat™ Matrigel™ avec inserts de culture cellulaire à matrice Corning Matrigel™ sont revêtues avec des protéines de la matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence, croissance, invasion, migration et différenciation cellulaires
629.02€ - 700.00€
Spécification
Matériau | PET |
---|---|
Porosité | 8 mu;m |
À utiliser avec (application) | Études où une interférence minimale des facteurs de croissance est souhaitable |
Nbre par carton | 24/carton |
Revêtement de surface | Matrice Matrigeltrade; |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. Début janvier 2014, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés
Code produit | Marque | Inserts par plaque | Quantité | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Inserts par plaque | Quantité | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11563570
![]() |
Corning™
354481 |
6 | 4 | 4,2cmsup2/sup |
700.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11553570
![]() |
Corning™
354480 |
24 | 2 | 0,3cmsup2/sup |
629.02€
24 pièces |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
La matrice Corning™ Matrigel est une membrane basale soluble extraite de tumeur Engelbreth-Holm-Swarm de souris qui, une fois reconstituée à température ambiante, forme un gel. Disponible sous forme préappliquée comme inserts de culture cellulaire, chambres d’invasion et supports de culture cellulaire. La matrice Corning Matrigel convient particulièrement à la culture des cellules polarisées comme les cellules épithéliales. Elle permet de différencier les hépatocytes, les cellules épithéliales de mammifères et les cellules musculaires lisses. Elle encourage également la formation de tube capillaire de cellules endothéliales et la régénération des neurites, et peut être utilisée pour les processus d’angiogenèse.
- Deux configurations de matrice—chambres avec matrice Corning Matrigel et avec matrice Matrigel à facteur de croissance réduit
- Permet l’invasion des cellules HT-1080 (cellules invasives de fibrosarcome humain) par les pores de 8 μm et empêche l’invasion des cellules 3T3 (llignée cellulaire non invasive de fibroblaste murin)
- Chambres avec matrice Matrigel à facteur de croissance réduit conçues pour une utilisation dans les études préférant une interférence minimale par les facteurs de croissance
Spécification
PET | |
Études où une interférence minimale des facteurs de croissance est souhaitable | |
Matrice Matrigeltrade; |
8 mu;m | |
24/carton |