Learn More
Corning™ Inserts pour plaque multipuits au collagène fibrillaire BioCoat™
GREENER_CHOICE
Membranes en PET avec des pores de 1 μm
Marque:  Corning™ 354474
Code produit. 10192141
  • 635.58€ / 24 pièces
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Description
12 Inserts emballés dans une plaque à 24 puits, 2 plaques par boîte
Les inserts de culture cellulaire Corning BioCoat sont pré-revêtues avec des protéines de la matrice extracellulaire pour les applications nécessitant une surface cellulaire revêtue de protéines, telles que l’adhérence, la croissance, l’invasion, la migration et/ou la différenciation cellulaires.
Stockage : 2°- 8°C. Durée de conservation : ≥ 3 mois à compter de la date d’expédition
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12
PET
2
12/boîte
0,3 cm2
1 mu;m
2deg; à 8deg;C
24/carton