Organic zwitterions
Isopropoxide de titane(IV), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Isopropoxide de titane(IV), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 546-68-9 Formule moléculaire: C12H28O4Ti Poids moléculaire (g/mol): 284.26 Clé InChI: VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tetraisopropyl titanate, isopropyl orthotitanate, tetraisopropoxytitanium iv, ti isopropylate, titanium isopropylate, titanium tetraisopropylate, titanium isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium iv isopropoxide, titanium tetraisopropanolate CID PubChem: 11026 Nom IUPAC: Propan-2-olate ; titane(4+) SMILES: CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
2,6-dichloro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2,6-dichloro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99-30-9 Formule moléculaire: C6H4Cl2N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 207.01 Numéro MDL: MFCD00007677 Clé InChI: BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: dcna fungicide, resisan, bortran, batran, ditranil, dcna, botran, allisan, dicloran, dichloran CID PubChem: 7430 ChEBI: CHEBI:27864 Nom IUPAC: 2,6-dichloro-4-nitroaniline SMILES: C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Ethoxyde de titane(IV), 33-35 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
Ethoxyde de titane(IV), 33-35 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3087-36-3 Formule moléculaire: C8H20O4Ti Poids moléculaire (g/mol): 228.15 Clé InChI: JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: titanium 4+ ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium iv ethanolate, tetraethyl titanate, titanium ethoxide, titanium tetraethoxide, ethyl titanate, titanium iv ethoxide CID PubChem: 76524 Nom IUPAC: Éthanolate ; titane(4+) SMILES: CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Isopropoxyde de titane(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Isopropoxyde de titane(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 546-68-9 Formule moléculaire: C12H28O4Ti Poids moléculaire (g/mol): 284.219 Numéro MDL: MFCD00008871 Clé InChI: VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tetraisopropyl titanate, isopropyl orthotitanate, tetraisopropoxytitanium iv, ti isopropylate, titanium isopropylate, titanium tetraisopropylate, titanium isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium iv isopropoxide, titanium tetraisopropanolate CID PubChem: 11026 Nom IUPAC: Propan-2-olate ; titane(4+) SMILES: CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
4-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-01-6 Formule moléculaire: C6H6N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 138.13 Numéro MDL: MFCD00007858 Clé InChI: TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: developer p, aniline, p-nitro, 1-amino-4-nitrobenzene, p-nitrophenylamine, benzenamine, 4-nitro, 4-nitraniline, p-aminonitrobenzene, 4-nitrobenzenamine, p-nitraniline, p-nitroaniline CID PubChem: 7475 ChEBI: CHEBI:17064 Nom IUPAC: 4-nitroaniline SMILES: NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Méthoxyde de tantal(V), Thermo Scientific Chemicals
Méthoxyde de tantal(V), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 865-35-0 Formule moléculaire: C5H15O5Ta Poids moléculaire (g/mol): 336.118 Numéro MDL: MFCD00058817 Clé InChI: QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 12787641 Nom IUPAC: Méthanolate;tantale(5+) SMILES: C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].[Ta+5]
2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 88-74-4 Formule moléculaire: C6H6N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 138.126 Numéro MDL: MFCD00007687 Clé InChI: DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-aminonitrobenzene, o-aminonitrobenzene, orange grs salt, devol orange b, aniline, o-nitro, 2-nitrobenzenamine, 1-amino-2-nitrobenzene, o-nitraniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitroaniline CID PubChem: 6946 Nom IUPAC: Nitro-2 aniline SMILES: C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
5-chloro-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-chloro-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1635-61-6 Formule moléculaire: C6H5ClN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 172.57 Numéro MDL: MFCD00007776 Clé InChI: ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-chloro-2-nitro aniline, ccris 8934, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, unii-656xjm4con, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, aniline, 5-chloro-2-nitro, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, 3-chloro-6-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chloroaniline CID PubChem: 74218 Nom IUPAC: 5-chloro-2-nitroaniline SMILES: C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
2-amino-5-nitrobenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2-amino-5-nitrobenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17420-30-3 Formule moléculaire: C7H5N3O2 Poids moléculaire (g/mol): 163.136 Numéro MDL: MFCD00007362 Clé InChI: MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N Synonyme: sez79wra1j, aniline, 2-cyano-4-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin czech, ccris 9092, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, unii-sez79wra1j, 2-kyan-4-nitroanilin, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-cyano-4-nitroaniline, 5-nitroanthranilonitrile CID PubChem: 28532 Nom IUPAC: 2-amino-5-nitrobenzonitrile SMILES: C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
2-fluoro-5-nitroaniline 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-fluoro-5-nitroaniline 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 369-36-8 Formule moléculaire: C6H5FN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 156.12 Numéro MDL: MFCD00007652 Clé InChI: KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-nitro-2-fluoroaniline, acmc-1crtl, pubchem8504, 3-amino-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro aniline, 2-fluoro-5-nitrobenzenamine, 1-amino-2-fluoro-5-nitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-phenylamine, 2-fluoro-5-nitrophenylamine, benzenamine, 2-fluoro-5-nitro CID PubChem: 67785 Nom IUPAC: 2-fluoro-5-nitroaniline SMILES: C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)F
3-chloro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
3-chloro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 825-41-2 Formule moléculaire: C6H5ClN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 172.568 Numéro MDL: MFCD00085922 Clé InChI: LDSIOPGMLLPSSR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-chloro-4-nitro-phenylamine, 4-amino-2-chloronitrobenzene, 2-chloro-4-aminonitrobenzene, acmc-209ppd, pubchem9594, zlchem 908, 3-chloro-4-nitrobenzenamine, 3-chlor-4-nitroanilin, aniline, 3-chloro-4-nitro, benzenamine, 3-chloro-4-nitro CID PubChem: 69996 Nom IUPAC: 3-chloro-4-nitroaniline SMILES: C1=CC(=C(C=C1N)Cl)[N+](=O)[O-]
5-(4-nitrophényl)-1H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-(4-nitrophényl)-1H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16687-60-8 Formule moléculaire: C7H5N5O2 Poids moléculaire (g/mol): 191.15 Numéro MDL: MFCD00068729 Clé InChI: MIUOBAHGBPSRKY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: acmc-1bt31, maybridge1_004022, 5-4-nitrophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-nitrophenyl tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-tetrazole CID PubChem: 285163 Nom IUPAC: 5-(4-nitrophényl)-2H-tétrazole SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
Tris(hydroxyméthyl)nitrométhane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tris(hydroxyméthyl)nitrométhane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 126-11-4 Formule moléculaire: C4H9NO5 Poids moléculaire (g/mol): 151.12 Numéro MDL: MFCD00007395 Clé InChI: OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: methane, trimethylolnitro, 1,3-propanediol, 2-hydroxymethyl-2-nitro, nitroisobutylglycerol, isobutylglycerol, nitro, trimethylolnitromethane, tris nitro, cimcool wafers, 2-hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol, 2-hydroxymethyl-2-nitropropane-1,3-diol, tris hydroxymethyl nitromethane CID PubChem: 31337 Nom IUPAC: 2-(hydroxyméthyl)-2-nitropropane-1,3-diol SMILES: OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
4-fluoro-5-nitrobenzène-1,2-diamine, qualité technique, Thermo Scientific™
4-fluoro-5-nitrobenzène-1,2-diamine, qualité technique, Thermo Scientific™
CAS: 113269-06-0 Formule moléculaire: C6H6FN3O2 Poids moléculaire (g/mol): 171.131 Clé InChI: QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 3782733 Nom IUPAC: 4-fluoro-5-nitrobenzène-1,2-diamine SMILES: C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
Éthoxyde de niobium(V), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Éthoxyde de niobium(V), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3236-82-6 Formule moléculaire: C10H25NbO5 Poids moléculaire (g/mol): 318.21 Numéro MDL: MFCD00015122 Clé InChI: ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ethanolate; niobium 5+, niobium v pentaethoxide, acmc-1cmht, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, niobium pentaethoxide, pentaethoxyniobium, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ethanolate, niobium ethoxide CID PubChem: 160675 SMILES: CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Isopropanide de titane(IV), 99,995 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Isopropanide de titane(IV), 99,995 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 546-68-9 Formule moléculaire: C12H28O4Ti Poids moléculaire (g/mol): 284.219 Numéro MDL: MFCD00008871 Clé InChI: VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tetraisopropyl titanate, isopropyl orthotitanate, tetraisopropoxytitanium iv, ti isopropylate, titanium isopropylate, titanium tetraisopropylate, titanium isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium iv isopropoxide, titanium tetraisopropanolate CID PubChem: 11026 Nom IUPAC: Propan-2-olate ; titane(4+) SMILES: CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Isopropoxyde de fer(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Isopropoxyde de fer(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14995-22-3 Formule moléculaire: C9H21FeO3 Poids moléculaire (g/mol): 233.109 Numéro MDL: MFCD00070436 Clé InChI: QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: iron iii i-propoxide 99.9+%-fe, iron 3+ tris propan-2-olate, iron 3+ ion tris propan-2-olate, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, triisopropoxyiron iii, iron iii i-propoxide, iron 3+ ;propan-2-olate CID PubChem: 11961763 Nom IUPAC: Fer(3+) ; propulseur-2-olate SMILES: CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Méthylate de manganèse(II), Thermo Scientific Chemicals
Méthylate de manganèse(II), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7245-20-7 Formule moléculaire: C2H6MnO2 Poids moléculaire (g/mol): 117.006 Numéro MDL: MFCD00061476 Clé InChI: UQIRCVPINUNHQY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: manganese 2+ ion bis methoxide, manganese 2+ bis methoxide, manganese ii bis methoxide, dimethoxymanganese ii, acmc-20akkm, manganese ii methoxide CID PubChem: 10219413 Nom IUPAC: manganèse(2+) ;méthanolate SMILES: C[O-].C[O-].[Mn+2]
5-nitrobenzimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
5-nitrobenzimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 94-52-0 Formule moléculaire: C7H5N3O2 Poids moléculaire (g/mol): 163.14 Numéro MDL: MFCD00005604 Clé InChI: XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzimidazole, 6-nitro, benzimidazole, 5-nitro, 5 6-nitrobenzimidazole, 6-nitro-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 6-nitro, 1h-benzimidazole, 5-nitro, 5-nitro-1h-benzimidazole, 5-nitro-1h-benzo d imidazole, 6-nitrobenzimidazole, 5-nitrobenzimidazole CID PubChem: 7195 Nom IUPAC: 6-nitro-1H-benzimidazole SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
4-Fluoro-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Fluoro-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 364-78-3 Formule moléculaire: C6H5FN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 156.12 Numéro MDL: MFCD00007830 Clé InChI: PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: pubchem3421, 4-fluor-2-nitroanilin, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4-fluoroaniline CID PubChem: 67769 Nom IUPAC: 4-fluoro-2-nitroaniline SMILES: NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Éthanolate de fer(III), 99,6 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Éthanolate de fer(III), 99,6 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5058-42-4 Formule moléculaire: C6H15FeO3 Poids moléculaire (g/mol): 191.028 Numéro MDL: MFCD00078028 Clé InChI: JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: iron iii ethoxide trace metals basis 500mg, iron 3+ ion tris ethoxide, iron 3+ tris ethoxide, acmc-1alnr, ethanolate; iron 3+, triethoxyiron iii, iron 3+ ethanolate, iron iii ethoxide CID PubChem: 6452222 Nom IUPAC: Éthanolate ; fer(3+) SMILES: CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
5-chloro-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-chloro-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1635-61-6 Formule moléculaire: C6H5ClN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 172.568 Numéro MDL: MFCD00007776 Clé InChI: ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-chloro-2-nitro aniline, ccris 8934, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, unii-656xjm4con, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, aniline, 5-chloro-2-nitro, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, 3-chloro-6-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chloroaniline CID PubChem: 74218 Nom IUPAC: 5-chloro-2-nitroaniline SMILES: C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
3-nitro-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-nitro-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3694-52-8 Formule moléculaire: C6H7N3O2 Poids moléculaire (g/mol): 153.14 Numéro MDL: MFCD00007722 Clé InChI: IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ccris 5427, unii-wrz63l50zk, o-phenylenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 2-amino-6-nitroaniline, 3-nitrophenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitro-o-phenylenediamine, 3-nitro-1,2-phenylenediamine CID PubChem: 4359525 Nom IUPAC: 3-nitrobenzène-1,2-diamine SMILES: C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
2-[(5-nitro-2-pyridyl)oxy]éthan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
2-[(5-nitro-2-pyridyl)oxy]éthan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 143071-39-0 Formule moléculaire: C7H8N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 184.151 Numéro MDL: MFCD00052642 Clé InChI: KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol, maybridge1_002682, acmc-209xhf, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol CID PubChem: 587937 Nom IUPAC: 2-(5-nitropyridine-2-yl) oxyéthanol SMILES: C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Éthanolate de Tantale(V), 99,999 % (base métaux), Nb < 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Éthanolate de Tantale(V), 99,999 % (base métaux), Nb < 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6074-84-6 Formule moléculaire: C10H25O5Ta Poids moléculaire (g/mol): 406.25 Numéro MDL: MFCD00049785 Clé InChI: HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tantalum pentaethoxide, pentaethyl tantalate, tantalum ethylate, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt, tantalum 5+ pentaethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum v ethoxide CID PubChem: 160806 Nom IUPAC: tantalum(5+) pentaethanolate SMILES: CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Ethoxyde dʼantimoine(III), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Ethoxyde dʼantimoine(III), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10433-06-4 Formule moléculaire: C6H15O3Sb Poids moléculaire (g/mol): 256.943 Numéro MDL: MFCD00015123 Clé InChI: JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: antimony 3+ ion tris ethoxide, antimony 3+ tris ethoxide, ethanol, antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ ; ethanolate, antimony iii ethoxide, sb oet 3, acmc-20alrx, triethoxyantimony, antimony triethoxide CID PubChem: 66326 Nom IUPAC: Antimoine(3+) ; éthanolate SMILES: CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Sb+3]
2-nitro-p-phénylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2-nitro-p-phénylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5307-14-2 Formule moléculaire: C6H7N3O2 Poids moléculaire (g/mol): 153.141 Numéro MDL: MFCD00007903 Clé InChI: HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: fouramine 2r, 4-amino-2-nitroaniline, o-nitro-p-phenylenediamine, 2-nitro-1,4-benzenediamine, durafur brown, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, 2,5-diaminonitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-1,4-phenylenediamine CID PubChem: 4338370 ChEBI: CHEBI:76394 Nom IUPAC: 2-nitrobenzène-1,4-diamine SMILES: C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Propoxide de zirconium(IV), env. 70 %, solution dans 1-propanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Propoxide de zirconium(IV), env. 70 %, solution dans 1-propanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 23519-77-9 Formule moléculaire: C12H28O4Zr Poids moléculaire (g/mol): 327.58 Numéro MDL: MFCD00015307 Clé InChI: XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: propyl alcohol, zirconium 4+ salt, zirconium tetrapropanolate, zirconium iv propoxide solution, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium n-propoxide, zirconium propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt, unii-a7z4n4e80x, zirconium iv propoxide, zirconium iv tetrapropoxide CID PubChem: 90139 SMILES: CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
2-nitro-2-méthyl-1,3-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-nitro-2-méthyl-1,3-propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 77-49-6 Formule moléculaire: C4H9NO4 Poids moléculaire (g/mol): 135.12 Numéro MDL: MFCD00024812 Clé InChI: LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: acmc-1basy, epa pesticide chemical code 573900, caswell no. 573n, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, nitroisobutylglycol, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nmpd, 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol CID PubChem: 6480 Nom IUPAC: 2-méthyl-2 -nitropropane-1,3-diol SMILES: CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
2-nitro-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-nitro-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2902-96-7 Formule moléculaire: C3H7NO3 Poids moléculaire (g/mol): 105.09 Numéro MDL: MFCD00007398 Clé InChI: PCNWBUOSTLGPMI-UHFFFAOYNA-N Synonyme: 1-propanol, 2-nitro-8ci, 1-hydroxy-2-nitropropane, acmc-20anp9, 2-nitro-propan-1-ol, ccris 5045, 2-nitropropanol-1, 1-propanol, 2-nitro, 2-nitropropanol, 2-nitro-1-propanol CID PubChem: 92187 Nom IUPAC: 2-nitropropan-1-ol SMILES: CC(CO)[N+]([O-])=O
  spinner