Learn More
2-fluoro-5-nitroaniline 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-135125
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
369-36-8
C6H5FN2O2
156.12
MFCD00007652
KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitrophenylamine, 2-fluoro-5-nitro-phenylamine, 1-amino-2-fluoro-5-nitrobenzene, 2-fluoro-5-nitrobenzenamine, 2-fluoro-5-nitro aniline, 3-amino-4-fluoronitrobenzene, pubchem8504, acmc-1crtl, 5-nitro-2-fluoroaniline
67785
2-fluoro-5-nitroaniline
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)F
369-36-8
C6H5FN2O2
156.12
MFCD00007652
KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitrophenylamine, 2-fluoro-5-nitro-phenylamine, 1-amino-2-fluoro-5-nitrobenzene, 2-fluoro-5-nitrobenzenamine, 2-fluoro-5-nitro aniline, 3-amino-4-fluoronitrobenzene, pubchem8504, acmc-1crtl, 5-nitro-2-fluoroaniline
67785
2-fluoro-5-nitroaniline
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-nitroaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 99°C to 103°C
Couleur Vert à jaune ocre
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(NO2)NH2
Quantité 5 g
Beilstein 12, I, 355
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,alcohol and toluene
Poids de la formule 156.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-5-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.