Learn More
4-Fluoro-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080937
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
364-78-3
C6H5FN2O2
156.12
MFCD00007830
PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
67769
4-fluoro-2-nitroaniline
NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
364-78-3
C6H5FN2O2
156.12
MFCD00007830
PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
67769
4-fluoro-2-nitroaniline
NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
4-Fluoro-2-nitroaniline is used as a reagent in the preparation of 4-fluoro-o-phenylenediamine, 4-fluoro-N-ethyl-2-nitroaniline and N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-beta-alanine. It is also employed as a pharmaceutical intermediate. It acts as monodendate O-bonded ligand used in the coordination chemistry to form complexes with copper(II), nickel(II) and cobalt(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-fluoro-2-nitroaniline est utilisée comme réactif dans la préparation de 4-fluoro-phénylènediamine, de 4-fluoro-N-éthyl-2-nitroaniline et de N-(4-fluoro-2-nitrophényl)-bêta-alanine. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il agit comme un ligand monodendate O-lié utilisé dans la chimie de coordination pour former des complexes avec le cuivre(II), le nickel(II) et le cobalt(II).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-nitroaniline
Point de fusion 90°C to 94°C
Point d’éclair 89°C (192°F)
Quantité 50 g
Beilstein 2210197
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 156.12
Pourcentage de pureté 98%