Learn More
Propoxide de zirconium(IV), env. 70 %, solution dans 1-propanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770768
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
23519-77-9, 71-23-8
C12H28O4Zr
327.58
MFCD00015307
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
90139
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
23519-77-9, 71-23-8
C12H28O4Zr
327.58
MFCD00015307
XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
90139
CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) propoxide
Note relative au nom ca. 70%
Couleur Ambre à incolore
Densité 1.0440g/mL
Point d’éclair 23°C
Plage de pourcentage du dosage 27.0 to 29% (ZrO2)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire Zr(OCH2CH2CH3)4
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.044
Nom IUPAC zirconium(4+) tétrakis(propan-1-olate)
Poids de la formule 327.57
Pourcentage de pureté ca. 70%
Forme physique Solution légèrement visqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.