Learn More
4-fluoro-5-nitrobenzène-1,2-diamine, qualité technique, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-5-nitrobenzene-1, 2-diamine |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 1,2-benzenediamine,4-fluoro-5-nitro, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro-5-nitro, acmc-20ag30, 4,5-diamine-2-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-fluoro-5-nitro-1,2-phenylenediamine |
Poids de la formule | 171.13 |
Pourcentage de pureté | Tech. |
Qualité | Technique |