Learn More
Tris(hydroxyméthyl)nitrométhane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Tris(hydroxymethyl)nitromethane, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tris(hydroxyméthyl)nitrométhane est utilisé comme une matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des bases. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Le tris(hydroxyméthyl)nitrométhane est utilisé comme une matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des bases. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris(hydroxymethyl)nitromethane |
Point de fusion | ∽160°C (decomposition) |
Formule linéaire | (HOCH2)3CNO2 |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 742427 |
Merck Index | 14,9753 |
Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
Poids de la formule | 151.12 |
Pourcentage de pureté | 95% |