Learn More
3-chloro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Description
3-Chloro-4-nitroaniline is used as a pharmaceutical and medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-chloro-4-nitroaniline est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et médical.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 3-chloro-4-nitroaniline est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et médical.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-4-nitroaniline |
Point de fusion | 157°C to 161°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2811 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 172.57 |
Pourcentage de pureté | 95% |