Learn More
4-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509839
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
100-01-6
C6H6N2O2
138.13
MFCD00007858
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
7475
CHEBI:17064
4-nitroaniline
NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
100-01-6
C6H6N2O2
138.13
MFCD00007858
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
7475
CHEBI:17064
4-nitroaniline
NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Nitroaniline
Point de fusion 146.0°C to 151.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 332.0°C
Point d’éclair 199°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4NH2
Quantité 100 g
Beilstein 12,711
Merck Index 15,667
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and methanol,1 g soluble in 25 mL alcohol,1 g soluble in 30 mL ether
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.