Learn More
5-nitrobenzimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
5-Nitrobenzimidazole is used as sensitive reagents determinating of bismuth, cadmium, copper,and rubber antioxidant. It also used as photographic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-nitrobenzimidazole est utilisé comme réactifs sensibles déterminant le bismuth, le cadmium, le cuivre et le caoutchouc antioxydant. Il est également utilisé comme matériel photographique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau. (0,5 g/l à 25°C). Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes. Conserver à température ambiante.
Le 5-nitrobenzimidazole est utilisé comme réactifs sensibles déterminant le bismuth, le cadmium, le cuivre et le caoutchouc antioxydant. Il est également utilisé comme matériel photographique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau. (0,5 g/l à 25°C). Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes. Conserver à température ambiante.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Nitrobenzimidazole |
Point de fusion | 207°C to 211°C |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 7926 |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water. (0.5g/L at 25°C). Soluble in methanol. |
Poids de la formule | 163.14 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |