Learn More
5-chloro-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-89895
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1635-61-6
C6H5ClN2O2
172.57
MFCD00007776
ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline
74218
5-chloro-2-nitroaniline
C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
1635-61-6
C6H5ClN2O2
172.57
MFCD00007776
ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline
74218
5-chloro-2-nitroaniline
C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-nitroaniline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 129.0°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(NO2)NH2
Quantité 5 g
Beilstein 12, 730
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.22g/L (20°C)
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-2-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche