Learn More
Ethoxyde de titane(IV), 33-35 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510239
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
3087-36-3
C8H20O4Ti
228.15
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
76524
Éthanolate ; titane(4+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
3087-36-3
C8H20O4Ti
228.15
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
76524
Éthanolate ; titane(4+)
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) ethoxide
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Ti(OC2H5)4
Indice de réfraction 1.5050 to 1.5070
Quantité 50 g
Beilstein 01,III,1338
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis.
Viscosité 60-80 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 228.15
Pourcentage de pureté 33-35% TiO2
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) ethoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.