Learn More
5-(4-nitrophényl)-1H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045130
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
16687-60-8
C7H5N5O2
191.15
MFCD00068729
MIUOBAHGBPSRKY-UHFFFAOYSA-N
5-4-nitrophenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl tetrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, maybridge1_004022, acmc-1bt31
285163
5-(4-nitrophényl)-2H-tétrazole
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
16687-60-8
C7H5N5O2
191.15
MFCD00068729
MIUOBAHGBPSRKY-UHFFFAOYSA-N
5-4-nitrophenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl tetrazole, 5-4-nitrophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-nitro-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-nitrophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, maybridge1_004022, acmc-1bt31
285163
5-(4-nitrophényl)-2H-tétrazole
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NNN=N1
It is used as a reagent used as activator for both solution- and solid-phase synthesis of oligonucleotides using the phosphoramidite method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est employé comme réactif utilisé comme activateur pour la synthèse des oligonucléotides en solution et en phase solide par la méthode phosphoramidite.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le DMSO.
Remarques
 Il peut être stocké dans l’obscurité dans un dessiccateur. Éviter le contact avec la chaleur et les sels métalliques forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-(4-Nitrophenyl)-1H-tetrazole
Point de fusion ∽223°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 192840
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in DMSO.
Poids de la formule 191.15
Pourcentage de pureté 97%