Learn More
2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081187
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
88-74-4
C6H6N2O2
138.126
MFCD00007687
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
6946
Nitro-2 aniline
C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
88-74-4
C6H6N2O2
138.126
MFCD00007687
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
6946
Nitro-2 aniline
C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-nitroaniline est le principal précurseur des phénylènediamines, qui sont transformées en benzimidazoles, une famille d’hétérocycles qui sont des composants clés des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,6 g/l à 20°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Nitroaniline
Point de fusion 70°C to 74°C
Densité 1.255
Point d’ébullition 284°C to 286°C
Point d’éclair 168°C (334°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1661
Beilstein 509275
Merck Index 14,6583
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.6g/L at 20°C).
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%