Learn More
2-[(5-nitro-2-pyridyl)oxy]éthan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2697500
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
143071-39-0
C7H8N2O4
184.151
MFCD00052642
KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
587937
2-(5-nitropyridine-2-yl) oxyéthanol
C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
143071-39-0
C7H8N2O4
184.151
MFCD00052642
KESQFSZFUCZCEI-UHFFFAOYSA-N
2-5-nitropyridin-2-yloxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethanol, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethan-1-ol, 2-5-nitro-2-pyridyl oxy ethan-1-ol, 2-2-hydroxyethoxy-5-nitropyridine, 2-5-nitropyridin-2-yl oxy ethanol, 2-5-nitro-2-pyridyloxy ethan-1-ol, acmc-209xhf, maybridge1_002682, 2-5-nitropyridin-2-yl oxyethanol
587937
2-(5-nitropyridine-2-yl) oxyéthanol
C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])OCCO
Nom chimique ou matériau 2-[(5-Nitro-2-pyridyl)oxy]ethan-1-ol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté 97%