Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4908607 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12300323
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité de 2.0 ml
  • PP haute pureté
  • Graduation par incréments de 0.25 ml
  • Supportent des forces allant jusqu’à 30,000 × g
  • Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
  • Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
  • Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
  • Plage de températures de -80°C à +121 °C
  • S’adaptent à tous les rotors standard
  • Apyrogènes
  • Autoclavables à 121°C / 15 psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser à dessus plat
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 ml
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Comprend Point d’insertion de l’aiguille
Type d’étiquette Zone d’étiquetage
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à clipser plat
FCR max. 30000 ×g
Diamètre (métrique) 11 mm
Longueur (métrique) 40,6 mm