Learn More
Fisherbrand™ Bandes de tube PCR 0,2 ml
Code produit. p-3599559 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de bouchon:
Bombé
Non inclus
Plat
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 12104092
Edge
Compatibles avec les thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits
  • Volume maximum des tubes de 0,25 ml une fois bouchés
  • Bandes de huit tubes
  • Peuvent être découpées en tubes individuels
  • Conception à paroi fine
  • Produits en salle blanche
  • PP vierge
  • Disponibles avec des barrettes de bouchons plats, des barrettes de bouchons bombés ou sans barrettes de bouchons
Certifications
Certifiées sans RNase, sans DNase, sans ADN et apyrogènes
Spécification
Certifications/Conformité ADN humain, sans RNase, sans DNase, sans endotoxines
Couleur Naturel
Volume (métrique) 0.2 ml
Quantité 250/boîte
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs à fond en V de 0.2 ml et 96 puits
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bombé
Nbre de puits 96
Format Bande
Type de produit Tube PCR à paroi fine 8 barrettes