Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3
Utilisez des tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
28.00€ - 549.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Type de conception | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Type de conception | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11377534
|
DWK Life Sciences
A607510001011 |
10 mm | 75 mm | Fond rond, Cou droit |
30.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11883380
|
DWK Life Sciences
A610016001211 |
16 mm | 100 mm | Fond rond, Cou droit |
31.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11387534
|
DWK Life Sciences
A607512001011 |
12 mm | 75 mm | Fond rond, Cou droit |
32.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11892373
|
DWK Life Sciences
A616016001211 |
16 mm | 160 mm | Fond rond, Collier à bride |
51.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11802363
|
DWK Life Sciences
A615025001211 |
25 mm | 150 mm | Fond rond, Collier à bride |
40.15€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11327534
|
DWK Life Sciences
A610012001021 |
12 mm | 100 mm | Fond rond, Collier à bride |
33.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11893370
|
DWK Life Sciences
A607512001021 |
12 mm | 75 mm | Fond rond, Collier à bride |
33.55€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11803380
|
DWK Life Sciences
A610016001221 |
16 mm | 100 mm | Fond rond |
38.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833380
|
DWK Life Sciences
A618018001221 |
18 mm | 180 mm | Fond rond, Collier à bride |
61.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11813380
|
DWK Life Sciences
A616016001221 |
16 mm | 160 mm | Fond rond, Collier à bride |
56.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11808492
|
DWK Life Sciences
73750-16100 |
16 mm | 100 mm | Fond rond |
549.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11307534
|
DWK Life Sciences
A607510001021 |
10 mm | 75 mm | Fond rond, Collier à bride |
28.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez les tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
- Disponible avec ou sans bords
- Fond rond
- Autoclavable
Spécification
Autoclavable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3