Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond conique en PP
Fabriqués en PP pour offrir une excellente résistance aux produits chimiques et aux températures élevées. Les tubes à essai à fond conique en PP Greiner Bio-One™ conviennent au stockage d’échantillons chimiques et biologiques.
128.04€ - 677.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 30 mm |
---|---|
Couleur | Naturel |
Couleur de bouchon | Bleu |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Forme du fond | Conique |
Code produit | Marque | Nbre par carton | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre par carton | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10068930
|
Greiner Bio-One
227270 |
300 | 25 |
128.04€
300 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10711212
|
Greiner Bio-One
227261 |
500 | 20 |
677.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogènes, non cytotoxiques
- Diamètre : 30mm
- Volume : 50 ml
- Bouchon à vis bleu
- Graduations bleues et zone d’écriture blanche
- Stérile
- Usage unique uniquement
Spécification
30 mm | |
Bleu | |
Conique | |
Matériaux et réactions photosensibles | |
Oui | |
Bouchon à vis |
Naturel | |
50 mL | |
PP | |
Stérile | |
115 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond conique en PP