Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR de 0,2 ml
Code produit. p-3599534 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de bouchon:
Bombé
Plat
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11899221
Edge
Avec bouchon à fermeture par pression intégral
Avec bouchon à fermeture par pression intégral
  • Adaptés aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml
  • Volume maximal de 0.25 ml lorsqu’ils sont fermés
  • Conception à paroi fine
  • Produits en salle blanche
  • PP vierge
Spécification
Certifications/Conformité Exempts de RNase, DNase et d’ADN humain
Couleur Naturel
Volume (métrique) 0.2 ml
Quantité 1000/boîte
À utiliser avec (équipement) Blocs de thermocyleur de 0.2 ml pour applications de PCR et de stockage d’échantillons
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bombé
Format Tube
Type de produit Tube PCR à paroi fine