Learn More
Tubes en PP à base circulaire de 10 ml Gosselin™
En PP. Les bouchons pour tubes en PP à base circulaire de 10 ml Gosselin™ sont vendus séparément.
147.00€ - 339.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, UL, ISO 11137 |
---|---|
Couleur | Naturel |
Capacité (métrique) | 10 mL |
Matériau | PP |
À utiliser avec | Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11758064
|
Gosselin
TR95-23 |
Non stérile ; Diamètre : 15,4 mm ; sans bouchon |
147.00€
1250 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11763294
|
Gosselin
TR95-03 |
Stérile ; Diamètre : 15,4 mm ; avec bouchon droit rouge |
339.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11773294
|
Gosselin
TR95-04 |
Stérile ; Diamètre : 15,4 mm ; avec bouchon à ailettes rouge |
334.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PP naturel
- Capacité nominale de 10 ml
- Produit certifié conforme CE N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
- Sans bouchon / capsule
Spécification
CE, UL, ISO 11137 | |
10 mL | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie | |
Non | |
15,4 mm |
Naturel | |
PP | |
250BG | |
Stérile | |
Tube à fond rond |