Learn More
Corning™ Cryotubes à filetage interne et externe
En PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage externe Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d’échantillons biologiques précieux.
345.48€ - 441.78€
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) externe | 12,7 mm |
Matériau | PP |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Volume (métrique) | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Volume (métrique) | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10514221
|
Corning™
430661 |
47,6 mm | 2 ml | Rond |
345.48€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10340412
|
Corning™
430659 |
48,7 mm | 2 ml | Rond, autostable |
345.48€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10504591
|
Corning™
430658 |
41,5 mm | 1,2 ml | Conique, à base autostable |
345.48€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10766292
|
Corning™
430663 |
92,1 mm | 5 ml | Rond, autostable |
441.78€
500 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10388611
|
Corning™
430662 |
76.5 mm | 4 mL | Round, Self-standing |
426.06€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Filetage externe
- Graduations noires et grande pastille de marquage pour faciliter la mesure et l’identification de l’échantillon
- Stérilisés aux rayons gamma
- Supportent des températures jusqu’à -196°C
- Certifiés apyrogènes et sans DNase / RNase
- Conception spéciale de la base des flacons autostables qui permet de les bloquer dans des racks cryogéniques pour les manipuler d’une seule main
Spécification
Orange | |
12,7 mm | |
Stérile | |
Rondelle de silicone pour un joint étanche, rack en polystyrène extrudé à 50 positions avec chaque boîte pour un transport facile | |
50 | |
Externe | |
Oui | |
Apyrogènes, sans RNase / DNase |
Naturel | |
PP | |
Oui | |
500 | |
-196°C | |
Oui | |
PP | |
Oui |