Hottes et armoires de laboratoire
Equip Labo™ Hottes filtrantes de laboratoire en polypropylène
Hotte filtrante de laboratoire riche, robuste et fiable en polypropylène.
Bel-Art™ Boîte à gants avec anneau de serrage SP Scienceware™ sidENTRY™
Permet de traiter des échantillons partout où vous en avez besoin. Assez petite pour être amenée à l’endroit souhaité, la boîte à gants Bel-Art™ sidENTRY™ dispose d’une grande porte latérale pour y placer du matériel ou des équipements.
FTM Technologies™ Hotte filtrante portative HI1P
Protège le visage contre les risques d’inhalation et d’éclaboussures de matières dangereuses. Les hottes filtrantes portatives FTM Technologies™ HI1P disposent d’une visière éclairée et réglable en hauteur.
FTM Technologies™ Hotte filtrante portative HI3P
Offre une protection et une sécurité supérieures dans une unité compacte et portative. Les hottes filtrantes portatives FTM Technologies™ HI3P disposent d’un éclairage intégré pour la visibilité.
Thermo Scientific™ Socles pour banc stérile Heraguard™ ECO
Choisissez un socle fixe, à réglage manuel ou à réglage électrique pour votre hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO.
Plas Labs™ Boîte à gants La Petite
Boîte à gants économique, seulement deux tiers de la taille de la boîte à gants standard. Le haut et le bas de la boîte à gants Plas Labs™ La Petite sont scellés à l’aide d’un nouveau gel révolutionnaire.
FTM Technologies™ Cabines d’extraction HI5VP
Utilisées pour les besoins de filtration où un espace canalisé est nécessaire. Les cabines d’extraction HI5VP FTM Technologies™ sont en forme moulée et incassable d’une épaisseur de 6 mm.
Bel-Art™ Accessoire pour boîte à gants SP Scienceware™, entrée de port Iris
Le port d’entrée mains nues (iris) SP Scienceware™ permet d’entrer et de faire des manipulations à mains nues.
FTM Technologies™ Hotte filtrante au plafond
Dédiée à la capture de vapeurs légères et de solvants provenant de la station de travail. La hotte filtrante au plafond FTM Technologies™ libère complètement l’espace de travail sur paillasse dans le laboratoire.
Plas Labs™ Boîte sèche d’azote 850-NBB pour boîte à gants
Boîte à gants idéale pour travailler dans votre atmosphère de gaz inerte préférée. La boîte sèche d’azote pour boîte à gants Plas Labs™ 850-NBB est compacte, portative et légère.
Plas Labs™ Boîte à gants, 830-ABC
Boîte à gants analytique compacte qui minimise les courants d’air et optimise l’efficacité de la balance. La boîte à gants Plas Labs™, 830-ABC offre propreté, sécurité, confinement complet, portabilité et atmosphère sans traction.
Erlab™ Filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Captair™
Assure la protection personnelle lors de la manipulation des produits chimiques liquides, gazeux et solides. Les filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Erlab™ Captair™ assurent la filtration des vapeurs organiques, acides, de formaldéhyde et d’ammoniac ainsi que des poudres fines.
FTM Technologies™ Mini hotte filtrante sans conduit modèle HI8F
La mini-hotte filtrante sans conduit FTM Technologies™ HI8F convient à une filtration de la fumée à plus petite échelle.
FTM Technologies™ Hottes filtrantes à usage multiple
Utilisées pour la filtration où des bras d’extraction ou d’autres accessoires sont nécessaires. Les hottes filtrantes à usage multiple FTM Technologies™ offrent une filtration sur plusieurs stations de travail pour le stockage des vapeurs, des solvants et d’autres substances dangereuses.
Bel-Art™ Gants de boîte à gants à soufflets SP Scienceware™
Forme une unité étanche avec la boîte. Fabriqués en latex naturel avec une main amovible, les manchons s’adaptent aux ports circulaires de 20 cm (8 po) et aux ports ovales de 18 x 25 cm (7 x 10 po).
Cytiva Feuilles protectrices de surface Whatman™ Benchkote
Réduisez le désordre et la contamination en cas de déversement. Le protecteur de surface Whatman™ Benchkote comporte une couche de papier de laboratoire absorbant, lisse et de haute qualité qui absorbe les liquides répandus. Une seconde couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse.
Grant Instruments™ Armoire à UV
Modèle de paillasse économique UVT-B-AR pour la protection contre la contamination lors de diverses procédures d’ADN / ARN, avec double protection contre les lampes UV.
Labconco™ Boîte à gants pour atmosphère contrôlée Protector™
Les boîtes à gants offrent un environnement étanche pour travailler avec des matériaux sensibles à la contamination
Plas Labs™ Chambre d’anaérobie 855-AC pour boîte à gants
Contrôlez manuellement votre atmosphère lorsque vous travaillez avec des matériaux sensibles à l’oxygène dans cette boîte à gants. La chambre d’anaérobie pour boîte à gants Plas Labs™ 855-AC utilise un réchauffeur catalyseur pour réduire toute trace entrant dans l’oxygène à la vapeur d’eau.
Plas Labs™ Boîte sèche d’azote modèle 850
La conception de la chambre fermée de la boîte sèche d’azote Plas Lab modèle 850 est idéale pour travailler dans des atmosphères de gaz inertes, tels que l’argon, l’azote ou le plasma.
Bel-Art™ Système de boîte à gants portative SP Scienceware™
L’utilisateur et l’environnement externe sont protégés par le système de boîte de gants portatif SP Scienceware™, une armoire d’isolation portative légère et autonome.
Thermo Scientific™ Accessoires pour hotte Heraguard™ ECO
Intégrez les accessoires pour hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO avec la hotte ECO afin d’accroître la flexibilité et optimiser les opérations.
Labconco™ Boîte à gants à atmosphère contrôlée Precise™
Fournit un environnement étanche pour travailler avec des matériaux sensibles à la contamination. La boîte à gants à atmosphère contrôlée Labconco™ Precise™ comprend des soupapes pour évacuer ou remplir les chambres et les connexions du système de séchage afin d’obtenir des niveaux d’oxygène faibles.
Bel-Art™ Boîte à gants SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360
La boîte à gants SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360 offre un espace de travail intérieur généreux avec un faible encombrement qui préserve l’espace sur la paillasse.