Learn More
Bel-Art™ Boîte à gants avec anneau de serrage SP Scienceware™ sidENTRY™
Code produit. 15641814
Click to view available options
Matériau:
Acrylique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15641814
Marque: Bel-Art™ H500260000
Permet de traiter des échantillons partout où vous en avez besoin. Assez petite pour être amenée à l’endroit souhaité, la boîte à gants Bel-Art™ sidENTRY™ dispose d’une grande porte latérale pour y placer du matériel ou des équipements.
  • Quatre patins de réglage assurent la stabilité et la mise à niveau de la boîte à gants
  • La purge des gaz de la boîte à gants est possible via le robinet d’arrêt fourni et facile à monter
  • L’entrée des mains via les ronds de 8” est personnalisable en fonction des besoins de l’utilisateur final en sélectionnant le gant à soufflets, le gant à manches économique, le gant à manches sans couture ou le port iris (H50025-0020), tous vendus séparément
  • En acrylique transparent de 6,35 mm (¼”)
Informations sur la commande
Gants vendus séparément.
Spécification
Type de produit Glove Box
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Traitement d’échantillons ou manipulation de matériaux sensibles à l’air
Hauteur (impériale) 24 in
Hauteur (métrique) 61 cm
Ports 2
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm