Learn More
Plas Labs™ Boîte sèche d’azote 850-NBB pour boîte à gants
Code produit. 11807122
Click to view available options
Volume (métrique):
1158 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11807122
Marque: Plas Labs™ 850NBB/EXP
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Boîte à gants idéale pour travailler dans votre atmosphère de gaz inerte préférée. La boîte sèche d’azote pour boîte à gants Plas Labs™ 850-NBB est compacte, portative et légère.
  • Bouchon en acrylique transparent en une seule pièce
  • Toutes les pinces sont réglables pour compenser l’usure
  • Fond blanc thermodurci moulé par matrice adaptée
  • Alimentation requise de 120 V, 60 Hz (modèles de 220 V disponibles)
  • Deux pompes à vide, une pour la chambre de transfert et une pour le train de séchage
  • Les déconnexions rapides à étanchéité automatique permettent à l’opérateur de changer le train de séchage sans perturber l’atmosphère interne
  • Le train de séchage comprend des boîtes en polycarbonate contenant DesiSphere™
  • Le panneau de visualisation incliné avant minimise l’éblouissement
  • Toutes les commandes sont éclairées
  • Jauge à vide réglable sur la chambre de transfert
  • Système de lumière fluorescente brillante
  • Quatre vannes de robinet d’arrêt de masse pour la purge
  • Gants Hypalon ambidextres blancs
  • La chambre de transfert mesure 12 po de long x 11 po de diamètre (dia. int.)
  • Barrette de sortie électrique multiple de qualité hospitalière, homologuée U.L. et C.S.A.
Spécification
Profondeur (métrique) 119 cm
Profondeur (métrique) intérieure 97 cm
Hauteur (métrique) 107 cm
Hauteur (métrique) intérieure 79 cm
Volume (métrique) 1158 L
Poids (impériale) 300 lb
Largeur (métrique) 193 cm
Largeur (métrique) intérieure 152 cm