Learn More
Plas Labs™ Chambres d’hypoxie
Marque:  Plas Labs™ 856HYPO/EXP
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11743379
  • 31469.41€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-09-2024
Description
Boîte à gant pour travail en hypoxie
• Haute efficacité
• Large écran de contrôle à touches sensitives
• Régulation de température par effet Peltier
• Principe
• Travail sous atmosphère contrôlée en température, O2 et CO2 afin de mettre les échantillons dans la boîte à gant en condition d'hypoxie
• Idéale pour vos cultures de tissus
• Contrôle
• L'écran couleur tactile de 8' permet de régler et de contrôler facilement tous les paramètres régulés dans la chambre
• 4 modes de travail pré-programmés
• Protection par mot de passe possible
• Mesure de l'humidité relative dans la chambre
• Mesure de température par sonde PT100
• Construction
• Dôme monobloc acrylique imperméable à l'oxygène
• Etanchéité par double joint et brides de serrage ajustables
• Fond de cuve en acrylique blanc traité contre les éblouissements
• Sas de transfert φ 280 x 305mm en acrylique transparent avec plateau escamotable
• Eclairage fluorescent interne
• Gants en Hypalon™ bonne compatibilité chimique et résistance aux UV, 4 vannes à pointeau pour introduction de gaz, vacuomètre
• 2 passages mains
• Vanne pour inertage
• 3 prises électriques
• Port Ethernet en standard pour l'exploitation des résultats
• Boîte à gants contrôlée en O2/ CO2 et en température
Spécification
Spécification
Chambre hypoxique