Learn More
Bel-Art™ Boîte à gants SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Matériau:
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour utiliser la boîte à gants, ouvrir simplement la moitié supérieure, placer les matériaux sur la plateforme incluse et fermer l’unité. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la moitié supérieure s’imbrique dans la moitié inférieure pour faciliter le rangement.
- Structure en PC transparent pour une vue non obstruée depuis n’importe quel angle
- Ses poignées moulées et son poids réduit facilitent son transport, ce qui la rend adaptée à une utilisation sur le terrain
- Résistance aux chocs et aux rayures pour une longue durée de vie
- Intérieur hémisphérique lisse facile à nettoyer
- Ses poignées moulées et son poids réduit de 5 kg (11 lb) facilitent son transport ; Adaptée à une utilisation sur le terrain
- Des prises de gaz en haut et en bas et un robinet d’arrêt inclus avec bouchon peuvent être utilisés pour évacuer l’azote ou autres gaz de la boîte à gants pour créer une atmosphère contrôlée
- Deux ronds de gants circulaires de 6 po sont compatibles avec tous les gants standard pour boîte à gants, conçus pour être installés sur des ouvertures de 6 po de diamètre ; Gants (H50029-0000) et bagues de serrage (H50029-0200) non inclus
- Volume total : 65 L (4000 pouces cubes)
- Encombrement : 60 × 60 cm (22 × 22 po) (l × H)
- Volume total : 4000 pouces cubes (65 L)
- Encombrement l × H : 22 × 22 po (60 × 60 cm)
- Poids : 5 kg (11 lb)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Glove Box |
| Matériau | Polycarbonate |
| Hauteur (impériale) | 22 in |
| Hauteur (métrique) | 60 cm |
| Modèle | Techni-Dome 360 |
| Volume (impérial) | 17.17 gal |
| Volume (métrique) | 65 L |
| Largeur (impériale) | 22 in |
| Largeur (métrique) | 60 cm |