Learn More
FTM Technologies™ Hotte filtrante au plafond
Dédiée à la capture de vapeurs légères et de solvants provenant de la station de travail. La hotte filtrante au plafond FTM Technologies™ libère complètement l’espace de travail sur paillasse dans le laboratoire.
Marque:  FTM Technologies™ HI9P
Code produit. 11718044
  • 2870.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Visière en PVC translucide
  • Soutenue par 4 chaînes de suspension
  • Peut être réglée pour la filtration ou la décharge vers l’extérieur
  • Placez-les au-dessus des stations de travail émettant des vapeurs lourdes ou au-dessus des plateaux et des machines de nettoyage, des bains de soudure, des machines et bien plus encore
Spécification
Spécification
720 x 640 x 300 mm
50 Hz
8 kg
50 à 450 m3/h
230 V
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
FTM Technologies™ Hotte filtrante au plafond > Couleur : Transparent