Learn More
Erlab™ Alarme de filtre Captair™ Store™
Marque:  Erlab™ I0299000001
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12028992
  • 1420.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Alarme de détection de saturation des filtres
• Molécode S
• Alarme de détection de saturation des filtres à spectre large
• Equipement requis par la classe I de la norme AFNOR NF X 15-211: 2009
• Une cellule localisée dans la chambre de prélèvement permet la détection automatique de la saturation du filtre par les solvants
• Une seconde cellule au contact de l'environnement du laboratoire indique le niveau de pollution de l'air ambiant.
Spécification
Spécification
Pour solvants (hottes filtrantes M et XLS et Captair™ Store™)
Alarme électronique de saturation de filtre Molecode S
Pour la détection automatique de la saturation des filtres par des solvants