Learn More
FTM Technologies™ Hottes filtrantes à usage multiple
Code produit. p-8319115
Click to view available options
Comprend:
4 entrées d’extraction
6 entrées d’extraction
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11778044
Marque: FTM Technologies™ HI4P4S
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisées pour la filtration où des bras d’extraction ou d’autres accessoires sont nécessaires. Les hottes filtrantes à usage multiple FTM Technologies™ offrent une filtration sur plusieurs stations de travail pour le stockage des vapeurs, des solvants et d’autres substances dangereuses.
  • Disponibles avec 4 ou 6 entrées d’extraction
  • Livrées avec un tuyau en PVC annelé
  • Compatibles avec l’utilisation de préfiltres
  • Peuvent être utilisées comme hotte filtrante à recirculation (sans conduit), à l’aide d’une filtration active au charbon ou d’un filtre anti-poussière, ou avec une sortie externe (filtre externe plus conduit d’échappement)
Spécification
Dimensions (L x l x H) 350 x 200 x 430 mm
Débit 50 à 450 m3/h
Hertz 50 Hz
Comprend 4 entrées d’extraction
Tension 230 V
Poids (métrique) 6 kg