Learn More
Erlab™ Filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Captair™
Assure la protection personnelle lors de la manipulation des produits chimiques liquides, gazeux et solides. Les filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Erlab™ Captair™ assurent la filtration des vapeurs organiques, acides, de formaldéhyde et d’ammoniac ainsi que des poudres fines.
422.00€ - 1060.00€
Code produit | Marque | Type de filtre | À utiliser avec (application) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de filtre | À utiliser avec (application) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10688990
|
Erlab™
H01074201 |
BE | Pour les vapeurs organiques et acides | Hotte d’évacuation mobile à filtration sans raccordement |
970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11831545
|
Erlab™
H11074201 |
BE | Pour les vapeurs organiques et acides | Hotte d’évacuation mobile à filtration sans raccordement |
970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12192540
|
Erlab™
H11074301 |
K | Pour les vapeurs d’ammoniac | Hotte d’évacuation mobile à filtration sans raccordement |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12010393
|
Erlab™
H11074101 |
AS | Pour vapeurs organiques | Hotte d’évacuation mobile à filtration sans raccordement |
660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15341191
|
Erlab™
H01074101 |
AS | Pour vapeurs organiques | Toutes les hottes Captair |
660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11841545
|
Erlab™
H11074101 |
AS | Pour vapeurs organiques | Hotte d’évacuation mobile à filtration sans raccordement |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Assure la protection personnelle lors de manipulations de produits chimiques liquides, gazeux et solides.Types de filtres disponibles :
- GF4 AS : Vapeurs organiques
- GF4 BE + : Vapeurs organiques et vapeurs acides
- GF4 F : Vapeurs de formaldéhyde
- GF4 K : Vapeurs d’ammoniac
- GF4 HP : Filtre HEPA HI4 pour poudres
Spécification
Filtre de rechange |