Learn More
Visière d’entonnoir en PVC modèle VHI3GP
Marque: FTM technologies VHI3GP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Grande visière entonnoir• PVC translucide, épaisseur 5mm Ouverture 750 x 750mm. Profondeur 400mm
• Visière entonnoir
Spécification
PVC | |
Translucide | |
Hotte HI3P |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Suitcase hood - HI3P
Taille: 147.5 kB
Hotte valise - HI3P
Taille: 164.5 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Visière d’entonnoir en PVC modèle VHI3GP > Matériau : PVC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu