Learn More
Equip Labo™ Hottes filtrantes de laboratoire en polypropylène
Click to view available options
Largeur (métrique):
120 cm
150 cm
180 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Parois en mélamine sur des hottes de laboratoire standard et un laminé hydrofuge blanc avec indice d’incendie M1 sur des hottes de laboratoire et d’attaque
- Épaisseur de la fenêtre pliante en verre Sécurit™ de 8 mm
- Verrouillage de l’ouverture de 40 cm de la surface de travail
- Éclairage de tube fluorescent sans éblouissement
- Panneau de commande, anémomètre et alarme sonore et visuelle sur le montant droit de la hotte de laboratoire
- Connexion pour l’extraction de 200 mm de diamètre
- Vitesse moyenne avant de 0,3 m/s minimum
- Panneau arrière en polypropylène plus résistant aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hotte filtrante de laboratoire |
| Type d’éclairage | Tube fluorescent à reflets |
| Matériau | PP |
| Certifications/Conformité | XPX 15-206 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (métrique) | 120 cm |