Learn More
Labconco™ Boîte à gants pour atmosphère contrôlée Protector™
Code produit. p-4263000 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Certifications/Conformité:
CE
UL, ETL, CAN/CSA
Matériau:
Acier inoxydable
Fibre de verre
Type de bouchon:
Prise Schuko
Prise UK
Tension:
208/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16803353
Marque: Labconco™ 5080035
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
Base de support, pompe à vide pour l’évacuation, gaz inerte pour le remplissage.
Les boîtes à gants offrent un environnement étanche pour travailler avec des matériaux sensibles à la contamination
Caractéristiques principales
  • Répond pleinement aux conditions de confinement de l’atmosphère de classe 1 concernant le taux de perméation d’oxygène (<1,67 ppm/min) conformément à la méthode de tests ISO 10648-2
  • Quatre soupapes manuelles avec raccord de compression de 3/8 po—Deux sur la chambre principale et deux sur la chambre de transfert
  • Contrôle automatique de la pression de la chambre principale, des cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre principale et des cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre de transfert
  • Régulation du vide / pression entre -5 et +5 pouces de jauge d’eau dans la chambre principale et entre 0 et -29,5 pouces de mercure dans la chambre de transfert
  • Alarme sonore et visuelle dont le son peut être coupé et qui se déclenche lorsque le niveau de pression ou de vide dépasse les limites fixées
  • Pédale à trois positions (augmentation du gaz ou du remplissage, arrêt, évacuation ou diminution du gaz)
  • Barboteur de dépressurisation en acier inox à profil bas monté à l’arrière et installé en usine avec ±6 po de jauge de niveau d’eau
  • Deux raccords de compression d’entrée et de sortie montés à l’arrière de 3/4 po de dia. ext. pour une connexion facile au purificateur de gaz ou au système de séchage en option
  • Absence de fuites testée en usine—Aucune fuite supérieure à 1 × 10-6 ml/sec. n’a été détectée.
Caractéristiques supplémentaires
  • Affichage LCD de la chambre principale et de la pression de la chambre de transfert en pouces d’eau, en pouces de mercure et en mbar
  • Fenêtre de visualisation en verre de sécurité laminé de 0,38 po avec une surface de visualisation de 36,0 × 27,6 po (l x H) (91 × 70 cm)
  • Paire de gants en néoprène de 0,015 po d’épaisseur, 30 po de long, taille 9 3/4
  • Deux ports à gants à double rainure de 8 po de dia. int. en aluminium recouvert d’époxy et avec joints en néoprène
  • Interrupteurs pour lumières et prises électriques
  • Deux éclairages fluorescents de 25 W
  • Panneaux extérieurs en acier recouvert d’époxy par pulvérisation de calibre 18 et 20
Caractéristiques du modèle revêtu d’acier inox
  • Revêtement en acier inox de type 304 ; portes intérieures et extérieures de la chambre de transfert en acier inox de type 304 ; panneau avant en acier inox de type 304
  • Performances testées pour maintenir des niveaux d’oxygène aussi bas que 0,2 ppm et des niveaux d’humidité aussi bas que 1 ppm
  • Perméation de l’oxygène de < 0,16 ppm/min conformément à la norme ISO 10648-2
Caractéristiques du modèle revêtu de fibre de verre
  • Doublure en fibre de verre moulée monobloc avec portes de chambre de transfert intérieure et extérieure en acrylique transparent
  • Performances testées pour maintenir des niveaux d’oxygène aussi bas que 0,4 ppm et des niveaux d’humidité aussi bas que 2 ppm
  • Perméation de l’oxygène de < 0,3 ppm/min conformément à la norme ISO 10648-2
Certifications
Certification ETL, UL 61010-1 et conformité CAN / CSA C22.2 nº 1010.1 (modèles nord-américains) ; marquage CE (modèles internationaux)
Garantie
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de un an.
Spécification
Type de produit Boîte de gants
Type d’éclairage Deux lampes fluorescentes de 25 W
Matériau Fibre de verre
Ampérage 10 A
Certifications/Conformité CE
Profondeur (impériale) 34,4 in
Profondeur (métrique) 87,4 cm
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Atmosphère contrôlée pour matériaux sensibles
À utiliser avec (équipement) Purificateur de gaz AtmosPure™ Re-Gen
Hauteur (impériale) 45,7 in
Hauteur (métrique) 116,1 cm
Comprend 2 x 25 Watt Fluorescent Bulbs
Type de bouchon Prise Schuko
Ports 2
Tension 208/230 V
Garantie 1 an
Poids (impériale) 500 lb
Poids (métrique) 227 kg
Largeur (impériale) 63,9 in
Largeur (impériale) intérieure 35 in
Largeur (métrique) 162,3 cm
Largeur (métrique) intérieure 88,9 cm