Learn More
Bel-Art™ Accessoire pour boîte à gants SP Scienceware™, entrée de port Iris
Le port d’entrée mains nues (iris) SP Scienceware™ permet d’entrer et de faire des manipulations à mains nues.
Marque: Bel-Art™ H50025-0020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- S’adapte aux ronds de gants de 7 3/4 po (19,7 cm) ronds de gants
- Fabriqué avec dix couches de caoutchouc souple conforme
- Accès et retrait facile, excellente étanchéité
Informations sur la commande
Une paire par boîte.
Spécification
Glove Box Port Cover | |
Latex de caoutchouc silicone | |
Ronds de gants de 19,7 cm de dia. int. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Accessoire pour boîte à gants SP Scienceware™, entrée de port Iris > S’adapte aux dia. int. de 7-3/4 po (19,7 cm) ronds de gants
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu