Learn More
Equip Labo™ Hotte de laboratoire
Marque:  Equip Labo™ 2668
Code produit. 12596746
  • 8635.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sorbonne
• Protection de l'opérateur
• Raccordement extérieur
• Conforme à la norme NFX 15-210 classe B et EN 14175
• A compléter par paillasse spécifique, ventilateur et accessoires page suivante
• Normes
• Conforme à la norme NFX 15-210 classe B et EN 14175 pour la manipulation de produits chimiques dont la VME est comprise entre 1 et 400 ppm
• Conforme à la norme XPX 15-206 sur la construction et l'installation des sorbonnes de laboratoire
• Construction
• Parois en mélaminé sur sorbonne standard et en stratifié hydrofuge blanc avec indice de classement au feu M1 sur sorbonnes de laboratoire et d'attaque
• Habillage polypropylène des côtés en option
• Fenêtre relevable en verre Sécurit™ épaisseur 8mm
• Blocage de l'ouverture à 40cm du plan de travail
• Déblocage manuel
• Eclairage par tube fluorescent non éblouissant
• Tableau de commande, anémomètre et alarme sonore et visuelle sur le montant droit de la sorbonne
• Raccordement à l'extraction diamètre 200mm
• Aspiration en partie haute et basse du panneau arrière
• Vitesse moyenne frontale 0,3 m/s minimum
• Sorbonne d'attaque
• Le caisson arrière est équipé de 2 panneaux inclinés en polypropylène dirigeant les vapeurs vers le bas
• Un dispositif de lavage pulvérise de l'eau en partie haute du caisson pour condenser les vapeurs et éviter le dépôt de résidus actifs
• Le sécheur d'air en sortie de sorbonne protège le circuit de ventilation
• Utilisation
• Acides chauffés
• Utilisation intensive d'acides et autres produits corrosifs
• Sorbonne d'attaque
Spécification
Spécification
Hotte de laboratoire
Tube fluorescent à reflets
NFX 15-210 de classe B et EN 14175
1 de chaque
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Equip Labo™ Hotte de laboratoire > Longueur extérieure : 120 cm