Filtration
Thermo Scientific™ Unités de filtration stériles à usage unique Nalgene™ Rapid-Flow™
Améliorez l’efficacité de la filtration. Les membranes en PES et la conception Rapid-Flow exclusive permettent des débits rapides et un haut rendement tout en assurant une protection contre la contamination de la culture cellulaire.
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en nylon non stérile
Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en nylon non stérile Fisherbrand™ est équipé d’une membrane en nylon dans un boîtier en PP pour filtrer les solutions aqueuses agressives dans une seringue standard. Membranes de 25 mm de diamètre disponibles avec des tailles de pores de 0.2 ou 0.45 μm.
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ART™ à faible rétention avec barrière
Conçues spécifiquement pour éliminer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe de pipette.
Fisherbrand™ Pointes de pipettes avec barrière contre les aérosols SureOne™
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Thermo Scientific™ ART 1000 REACH RACKED barrier sterile pipette tips
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PTFE non stérile
Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en PTFE non stérile Fisherbrand™ est équipé d’une membrane en PTFE hydrophobe pour la filtration des solutions HPLC aqueuses et organiques. Deux diamètres de membrane (13 et 25 mm) et deux tailles de pores (0.2 et 0.45 μm) sont disponibles.
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PES stérile
Conçu pour la filtration et la purification en milieu stérile. Le filtre à seringue en PES stérile Fisherbrand™ est doté d’une membrane en PES dans un boîtier en polypropylène pour la purification de solutions de culture tissulaire à partir d’une seringue standard. Membranes d’un diamètre de 33 mm disponibles avec des porosités de 0,2 ou de 0,45 μm.
Cytiva Filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™, de grade GF/C
Combinent rétention des particules fines et débit élevé. Les filtres en microfibre de verre sans liant Whatman™ de type GF/C sont parfaitement adaptés à la collecte des solides en suspension dans l’eau potable ainsi que des déchets naturels et industriels.
Cytiva Filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™
Agissent comme filtre de base, conformément à la norme EPA relative à la procédure de lixiviation pour déterminer les caractéristiques de toxicité. Les filtres ronds GF/F en microfibre de verre sans liant Whatman™ offrent une capacité de chargement et un débit extrêmement élevés.
Sartorius Pointes de pipettes à filtre SafetySpace™
Offrent plus d’espace entre l’échantillon et le filtre par rapport aux pointes à filtre classiques, ce qui élimine quasiment le risque qu’un échantillon cher ou contagieux ne traverse le filtre. Les pointes de pipette à filtre Sartorius SafeySpace™ permettent de pipeter tous types de liquides ou d’utiliser n’importe quelle technique de pipetage sans risque d’absorber l’échantillon au niveau du filtre.
Sartorius Filtres pour seringues Minisart™ NML stériles
Offrent une filtration rapide et fiable des volumes petits à moyens, livrés avec des ensembles de filtration prêts à connecter. Les filtres stériles pour seringues Sartorius Minisart™ NML éliminent le long travail de préparation, notamment le changement du filtre et le nettoyage du système de filtration.
Cytiva Whatman™ Filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Puradisc™ FP 30 mm
Présentent de très faibles niveaux de liaison protéique, de sorte qu’ils conviennent aux applications de récupération protéique. Les filtres pour seringues en acétate de cellulose non stériles Whatman™ Puradisc™ FP 30 mm sont hydrophiles, ce qui permet de s’en servir avec des milieux aqueux et alcooliques malgré une résistance limitée aux solvants.
Sartorius Équipements et accessoires pour les supports de filtres à vide
Sélectionnez les meilleurs accessoires pour vos applications de filtration. Les équipements et accessoires Sartorius pour supports de filtre à vide comprennent un ensemble de supports tout en verre pour filtres à vide ainsi qu’un tuyau, une pompe portable avec jauge, une vanne à 3 voies, un robinet à 3 voies et un connecteur en acier inoxydable.
Corning™ Systèmes de stockage / filtration à vide jetables
Le type de membrane et la référence du produit sont imprimés sur les entonnoirs afin de pouvoir identifier facilement le produit. Les systèmes de stockage / filtration à vide jetables Corning™ offrent une solution complète pour vos besoins de filtration. Le système se compose d’un entonnoir de filtration en PS fixé à un flacon de stockage en PS amovible à l’aide d’une bague adaptatrice et d’un bouchon en PE stérile séparé.
Fisherbrand™ Papier filtre à usage général en cellulose de grade 122
Vitesse de filtration très élevée. Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.
Merck Filtre à membrane MF-Millipore™, 0,45 μm, quadrillé
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Axygen™ Pointes à filtre micro-volume de 10 μl
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, non stériles, stériles, sans filtre et d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques.
Sartorius Filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles quadrillées : 0,45 μm
Garantissent le contrôle de la qualité pour la filtration. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose stériles Sartorius™ de 0,45 μm sont conditionnés individuellement et possèdent des grilles colorées. Ils sont destinés au comptage de colonies, analyses de particules et à la microscopie. Les pores de 0,45 μm sont conformes ISO 7704. Disponibles en deux diamètres et quantités différentes, dans plusieurs couleurs de filtre/grille.
Fisherbrand™ Filtre pour seringue en PVDF stérile
Utilisé pour la filtration de solutions protéiques.
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ sur rack à charnière
Pipetez de façon précise et constante grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ équipées de filtre barrière et conditionnées dans un rack à charnière. Elles forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre ClipTip™
Assurez une étanchéité parfaite pour chaque échantillon. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ sur rack à charnière
Pipetez de façon précise et constante avec les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ équipées de filtre barrière et conditionnées dans un rack à charnière. Elles forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Merck Membranes d’esters de cellulose mixte MF-Millipore™ quadrillées : Taille des pores : 0,45 μm
Conçues pour une large gamme d’applications d’analyse et de recherche. Les membranes d’ester de cellulose mixte MF-Millipore™ avec des pores de 0,45 μm sont disponibles dans un large éventail de diamètres. Composées d’une membrane de cellulose mixte noire ou blanche à surface unie ou quadrillée.
Merck Ouverture rapide Steritop™
Pour les applications à filtre stérile.
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre Finntip™
Protégez les pipettes et les échantillons de la contamination avec les pointes de pipettes à filtre Thermo Scientific™ Finntip™.
Cytiva Filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec septa pré-fendus
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec septa pré-fendus offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC.
Fisherbrand™ Pointes de pipettes longues de recharge à filtre SureOne™
Stériles et exemples de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine et d’ADN.
Sartorius Filtres pour seringues haut débit Minisart™ : Stérile
Avec filtre à membrane en PES pour un excellent débit et un grand volume filtrable. Les filtres pour seringues haut débit Sartorius Minisart™ stériles permettent une filtration stérile, l’élimination de particules et un nettoyage minutieux. Les filtres pour seringues indépendants prêts à l’emploi offrent des débits à faible pression d’entrée, pour une filtration stérile à vitesse proportionnelle.
Merck Entonnoir en verre pour filtration sous vide
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
Corning™ Flacons stériles jetables
Utilisés comme récepteurs de rechange pour les systèmes de filtration stériles jetables Corning ou comme flacons de stockage. Les flacons stériles jetables Corning™ sont faciles à saisir et idéals pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses.