Learn More
Corning™ Systèmes de stockage / filtration à vide jetables
Le type de membrane et la référence du produit sont imprimés sur les entonnoirs afin de pouvoir identifier facilement le produit. Les systèmes de stockage / filtration à vide jetables Corning™ offrent une solution complète pour vos besoins de filtration. Le système se compose d’un entonnoir de filtration en PS fixé à un flacon de stockage en PS amovible à l’aide d’une bague adaptatrice et d’un bouchon en PE stérile séparé.
128.60€ - 331.87€
Spécification
Connecteurs | Tuyau coudé |
---|---|
Description | Inclut : filtre à membrane carré, entonnoir gradué, récepteur en polystyrène transparent, adaptateur pour col en polyéthylène, bouchon à joint orange en PEHD |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Col de flacon de 4,5cm |
Matériau | Polystyrène |
Includes: Filtre à membrane carrée, entonnoir gradué et récepteur en PS transparent ; Adaptateur pour col en PE et bouchon (fourni stérile dans un emballage individuel).
Code produit | Marque | Porosité | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Matériau (membrane) | Volume (métrique) | Zone de filtration | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11373785
|
Corning™
431475 |
0,1 μm | PES | 500 ml | 33,2 cm2 |
206.84€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11363785
|
Corning™
431474 |
0,1 μm | PES | 1 000 ml | 54,5 cm2 |
331.87€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10005341
|
Corning™
431154 |
0,2 μm | Acétate de cellulose | 150 ml | 13,6 cm2 |
128.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10468181
|
Corning™
430767 |
0,2 μm | Acétate de cellulose | 250 ml | 19,6 cm2 |
132.05€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10769922
|
Corning™
430769 |
0,2 μm | Acétate de cellulose | 500 ml | 33,2 cm2 |
216.88€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10768592
|
Corning™
431205 |
0,2 μm | Acétate de cellulose | 500 ml | 54,5 cm2 |
315.92€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10689311
|
Corning™
430517 |
0,2 μm | Acétate de cellulose | 1 000 ml | 54,5 cm2 |
315.92€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10104391
|
Corning™
430756 |
0,2 μm | Nitrate de cellulose | 250 ml | 19,6 cm2 |
132.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10016110
|
Corning™
430758 |
0,2 μm | Nitrate de cellulose | 500 ml | 0,054 m2 |
216.88€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10377941
|
Corning™
430771 |
0,2 μm | Nylon | 250 ml | 19,6 cm2 |
132.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10106961
|
Corning™
430773 |
0,2 μm | Nylon | 500 ml | 33,2 cm2 |
216.88€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10660502
|
Corning™
430515 |
0,2 μm | Nylon | 1 000 ml | 54,5 cm2 |
315.92€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10504211
|
Corning™
431153 |
0,2 μm | PES | 150 ml | 13,6 cm2 |
128.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10609141
|
Corning™
431096 |
0,2 μm | PES | 250 ml | 19,6 cm2 |
132.05€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10268951
|
Corning™
431097 |
0,2 μm | PES | 500 ml | 33,2 cm2 |
216.88€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10296191
|
Corning™
431098 |
0,2 μm | PES | 1 000 ml | 54,5 cm2 |
315.92€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10164191
|
Corning™
430186 |
0,22 μm | Nitrate de cellulose | 1 000 ml | 54,5 cm2 |
315.92€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10174191
|
Corning™
431155 |
0,45 μm | Acétate de cellulose | 150 ml | 13,6 cm2 |
128.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10350412
|
Corning™
430768 |
0,45 μm | Acétate de cellulose | 250 ml | 19,6 cm2 |
132.05€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10229051
|
Corning™
430770 |
0,45 μm | Acétate de cellulose | 500 ml | 33,2 cm2 |
216.99€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10075431
|
Corning™
431206 |
0,45 μm | Acétate de cellulose | 500 ml | 54,5 cm2 |
315.92€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10730693
|
Corning™
430516 |
0,45 μm | Acétate de cellulose | 1 000 ml | 54,5 cm2 |
315.92€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Descripción
Le récepteur se dévisse facilement de l’unité et peut être refermé avec un bouchon pour le stockage du filtrat.
- Stérilisé par irradiation et certifié apyrogène
- Le connecteur de tuyau coudé simplifie la fixation de la ligne de vide
- Les flacons de réception sont dotés de côtés faciles à saisir pour une meilleure manipulation
- Les unités sont codées par couleur selon le type de membrane et marquées à la fois avec le matériau de la membrane et la taille des pores
- Tous les types de membranes sont compatibles avec la culture tissulaire et thermoscellés à la grille de support afin de maximiser le débit et de réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines
- Les membranes en NYL, CN et PES sont exemptes de détergent
- Les modèles avec entonnoir de 150 ml contiennent un filtre à membrane carrée de 42 × 42 mm
- L’entonnoir de 250 ml contient un filtre à membrane carrée de 49,5 × 49,5 mm
- L’entonnoir de 500 ml contient un filtre à membrane carrée de 63 × 63 mm
- L’entonnoir de 1000 ml contient un filtre à membrane carrée de 79 × 79 mm
- Acétate de cellulose (CA)—Pour une faible liaison protéique
- Nylon (NYL)—Pour des faibles taux de substances extractibles
- Nitrate de cellulose (CN)—Pour une filtration à usage général
- Polyéthersulfone (PES)—Pour des débits rapides et une faible liaison protéique
Non destiné à un usage parentéral.
Especificaciones
Tuyau coudé | |
Oui | |
Polystyrène | |
Oui | |
Système de filtre à vide |
Inclut : filtre à membrane carré, entonnoir gradué, récepteur en polystyrène transparent, adaptateur pour col en polyéthylène, bouchon à joint orange en PEHD | |
Col de flacon de 4,5cm | |
Stérile | |
12 boîtes |