Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre Finntip™
Protégez les pipettes et les échantillons de la contamination avec les pointes de pipettes à filtre Thermo Scientific™ Finntip™.
127.00€ - 2105.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Format | Rack |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11742584
|
Thermo Scientific™
94052000 |
Filtre Finntip Micro 10 μl, stérile | 10 μl | Rose | Stériles et prêtes pour PCR |
281.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10731194
|
Thermo Scientific™
94052020 |
Filtre Finntip Micro 20 μl, stérile | 20 μl | Violet | Stérile et prêts pour la PCR |
1895.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11856083
|
Thermo Scientific™
94052060 |
Filtre Finntip Micro 50 μl, stérile | 50 μl | Turquoise | Stérile et prêts pour la PCR |
2105.00€
3840 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11752584
|
Thermo Scientific™
94052100 |
Filtre Finntip 10 μl, stérile | 10 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
225.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11762584
|
Thermo Scientific™
94052150 |
Filtre Finntip 20 μl, stérile | 20 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
259.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11891733
|
Thermo Scientific™
94052160 |
Filtre, stérile, 30 μl | 30 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
178.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11772584
|
Thermo Scientific™
94052200 |
Filtre Finntip 100 μl, stérile | 100 μl | Jaune | Stériles et prêtes pour PCR |
265.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11782584
|
Thermo Scientific™
94052300 |
Filtre Finntip 200 μl, stérile | 200 μl | Jaune | Stériles et prêtes pour PCR |
266.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11428529
|
Thermo Scientific™
94052310 |
Filtre Finntip 100 μl Ext, stérile | 100 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
426.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11883011
|
Thermo Scientific™
94052320 |
Finntip à filtre 200 μl long, stérile | 200 μl | Jaune | Stériles et prêtes pour PCR |
454.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11792584
|
Thermo Scientific™
94052350 |
Filtre Finntip 300 μl, stérile | 300 μl | Orange | Stériles et prêtes pour PCR |
269.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11749855
|
Thermo Scientific™
94052410 |
Finntip à filtre 1000 µl, stérile | 1000 μl | Bleu | Stérile et prêts pour la PCR |
298.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11801743
|
Thermo Scientific™
94052430 |
Finntip à filtre 1000 μl long, stérile | 1000 μl | Bleu | Stérile et prêts pour la PCR |
289.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17744339
|
Thermo Scientific™
94052800 |
Filtre Finntip 10 mL, stérile | 10 ml | Rouge | Stérile et prêts pour la PCR |
127.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11702594
|
Thermo Scientific™
94052450 |
Filtre Finntip 1500 μl, stérile | 150 à 1500 μl | Blanc | Stérile et prêts pour la PCR |
283.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11793913
|
Thermo Scientific™
94052550 |
Filtre Finntip 5 ml, stérile | 5 ml | Vert | Stérile et prêts pour la PCR |
265.00€
270 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Protégez les pipettes et les échantillons de la contamination avec les pointes de pipettes à filtre Thermo Scientific™ Finntip™. Ces pointes de pipettes stériles jetables permettent de garder les pipettes propres et sont parfaites pour les applications d’amplification par PCR et pour le pipetage des échantillons radioactifs, infectieux et émettant des aérosols. Disponibles dans des racks avec une vaste plage de volumes comprise entre 0,2 μl et 10 ml.
Caractéristiques :
- Filtre inerte et non étanche en polyéthylène
- Les embouts sont scellés sous vide dans des supports d'embouts articulés et stérilisés par irradiation
- Non autoclavable
- Certifiées exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
Spécification
À filtre | |
Non autoclavable | |
Oui |
Stérile | |
Rack | |
Stérile et prêts pour la PCR |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conformes à la directive 98/79/CE relative au diagnostic in vitro, valable uniquement en Europe. Non approuvé pour des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.